Imprimer
N-(2-Cyano-cyclohex-1-enyl)-acetamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR922083-1G OR922083-250MG
APOSOR922083-1GEA 435 EUR
APOSOR922083-1G APOSOR922083-250MG
N-(2-Cyano-cyclohex-1-enyl)-acetamide 95%
N-(2-Cyano-cyclohex-1-enyl)-acetamide
Formule: C₉H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102302
Numéro CAS: 500896-58-2