Imprimer
3-Chloro-6-methyl-1H-indazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921939-1G OR921939-250MG
APOSOR921939-1GEA 632 EUR
APOSOR921939-1G APOSOR921939-250MG
3-Chloro-6-methyl-1H-indazole 98%
3-Chloro-6-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇ClN₂
MW: 166.608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738479
Numéro CAS: 885271-60-3