Imprimer
(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR921793-1G OR921793-250MG
APOSOR921793-1GEA 725 EUR
APOSOR921793-1G APOSOR921793-250MG
(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 97%
(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Formule: C₆H₁₂N₂·2BrH
MW: 273.997 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13195528
Numéro CAS: 125224-64-8