Imprimer
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921769-1G OR921769-250MG
APOSOR921769-1GEA 841 EUR
APOSOR921769-1G APOSOR921769-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃
MW: 143.145 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19221668
Numéro CAS: 25957-69-1