Imprimer
2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Bromothiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
OR921697-1G OR921697-250MG
APOSOR921697-1GEA 800 EUR
APOSOR921697-1G APOSOR921697-250MG
2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride 95+%
2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride
Formule: C₄H₅BrN₂S·ClH
MW: 229.526 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22689362
Numéro CAS: 1414958-88-5