Imprimer
tert-Butyl 4-aminobutanoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-Aminobutanoate
OR921654-1G OR921654-250MG
APOSOR921654-1GEA 237 EUR
APOSOR921654-1G APOSOR921654-250MG
tert-Butyl 4-aminobutanoate 95%
tert-Butyl 4-aminobutanoate
Formule: C₈H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09923510
Numéro CAS: 50479-22-6
ONU: 1759
ADR: 8,III