Imprimer
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921537-1G OR921537-250MG
APOSOR921537-1GEA 142 EUR
APOSOR921537-1G APOSOR921537-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃
MW: 143.145 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12963980
Numéro CAS: 1196151-62-8