Imprimer
(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR921460-100MG OR921460-1G OR921460-250MG
APOSOR921460-100MGEA 429 EUR
APOSOR921460-100MG APOSOR921460-1G APOSOR921460-250MG
(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid 99%
(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid
Formule: C₂₂H₂₅NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11226813
Numéro CAS: 1310680-47-7