Imprimer
Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-Hydroxycyclohexanecarboxylate
OR921319-1G OR921319-5G
APOSOR921319-1GEA 60.9 EUR
APOSOR921319-1G APOSOR921319-5G
Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formule: C₈H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11975826
Numéro CAS: 37722-82-0