Imprimer
3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR921265-1G OR921265-25G OR921265-5G
APOSOR921265-1GEA 125 EUR
APOSOR921265-1G APOSOR921265-25G APOSOR921265-5G
3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 90%
3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₇H₁₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664139
Numéro CAS: 3702-12-3