Imprimer
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR920868-1G OR920868-250MG
APOSOR920868-1GEA 453 EUR
APOSOR920868-1G APOSOR920868-250MG
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride 98%
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride
Formule: C₈H₁₆N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26743659
Numéro CAS: 1588441-26-2