Imprimer
Boc-L-glutamine methyl ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl (2S)-5-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentanoate
OR920855-1G OR920855-5G
APOSOR920855-1GEA 151 EUR
APOSOR920855-1G APOSOR920855-5G
Boc-L-glutamine methyl ester 97%
Boc-L-glutamine methyl ester
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₅
MW: 260.287 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD25541921
Numéro CAS: 4976-88-9