Imprimer
6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920838-1G OR920838-5G
APOSOR920838-1GEA 60.9 EUR
APOSOR920838-1G APOSOR920838-5G
6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine 97%
6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine
Formule: C₅H₆ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19203440
Numéro CAS: 64068-00-4