Imprimer
N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920806-1G OR920806-250MG
APOSOR920806-1GEA 430 EUR
APOSOR920806-1G APOSOR920806-250MG
N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
N,1-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Formule: C₅H₉N₃·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19689724
Numéro CAS: 948572-94-9