Imprimer
5-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920735-1G OR920735-250MG
APOSOR920735-1GEA 864 EUR
APOSOR920735-1G APOSOR920735-250MG
5-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778334
Numéro CAS: 116854-10-5