Imprimer
8-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920734-1G OR920734-250MG
APOSOR920734-1GEA 591 EUR
APOSOR920734-1G APOSOR920734-250MG
8-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one 98%
8-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Formule: C₆H₄ClN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21640309
Numéro CAS: 1020042-77-6