Imprimer
5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920667-1G OR920667-250MG
APOSOR920667-1GEA 308 EUR
APOSOR920667-1G APOSOR920667-250MG
5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95%
5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formule: C₅H₄Cl₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19443343
Numéro CAS: 6794-35-0