Imprimer
1-(1,1-Dimethoxy-ethyl)-2-methoxy-benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920626-2G OR920626-5G
APOSOR920626-2GEA 435 EUR
APOSOR920626-2G APOSOR920626-5G
1-(1,1-Dimethoxy-ethyl)-2-methoxy-benzene 95%
1-(1,1-Dimethoxy-ethyl)-2-methoxy-benzene
Formule: C₁₁H₁₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26131670
Numéro CAS: 72244-69-0