Imprimer
5-Bromo-1,2,4-triazole-3-carbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920522-1G OR920522-250MG
APOSOR920522-1GEA 161 EUR
APOSOR920522-1G APOSOR920522-250MG
5-Bromo-1,2,4-triazole-3-carbonitrile 95%
5-Bromo-1,2,4-triazole-3-carbonitrile
Formule: C₃HBrN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23381102
Numéro CAS: 1427475-12-4