Imprimer
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR920360-1G OR920360-250MG
APOSOR920360-1GEA 101 EUR
APOSOR920360-1G APOSOR920360-250MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 97%
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₄ClN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20482240
Numéro CAS: 1315364-91-0