Imprimer
2-Methyl-l-proline methyl ester hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919993-1G OR919993-5G
APOSOR919993-1GEA 47.3 EUR
APOSOR919993-1G APOSOR919993-5G
2-Methyl-l-proline methyl ester hydrochloride 95%
2-Methyl-l-proline methyl ester hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22570171
Numéro CAS: 220060-08-2