Imprimer
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919913-1G OR919913-5G
APOSOR919913-1GEA 166 EUR
APOSOR919913-1G APOSOR919913-5G
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate 95%
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate
Formule: C₅H₇ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11617809
Numéro CAS: 922-15-6