Imprimer
Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919522-1G OR919522-250MG
APOSOR919522-1GEA 435 EUR
APOSOR919522-1G APOSOR919522-250MG
Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate 95%
Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate
Formule: C₈H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23381105
Numéro CAS: 78167-68-7