Imprimer
3,6-Dimethoxy-4-hydroxypyridazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919494-1G OR919494-250MG
APOSOR919494-1GEA 754 EUR
APOSOR919494-1G APOSOR919494-250MG
3,6-Dimethoxy-4-hydroxypyridazine 95%
3,6-Dimethoxy-4-hydroxypyridazine
Formule: C₆H₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23701100
Numéro CAS: 1428532-82-4