Imprimer
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919394-1G OR919394-5G
APOSOR919394-1GEA 184 EUR
APOSOR919394-1G APOSOR919394-5G
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13152308
Numéro CAS: 69574-07-8