Imprimer
3-(Thiophen-3-yl)propan-1-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919164-1G OR919164-250MG
APOSOR919164-1GEA 372 EUR
APOSOR919164-1G APOSOR919164-250MG
3-(Thiophen-3-yl)propan-1-ol 95%
3-(Thiophen-3-yl)propan-1-ol
Formule: C₇H₁₀OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09927266
Numéro CAS: 20905-98-0