Imprimer
2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919063-1G OR919063-5G
APOSOR919063-1GEA 328 EUR
APOSOR919063-1G APOSOR919063-5G
2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride 95%
2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₅N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18252291
Numéro CAS: 24290-47-9