Imprimer
1-Isopropyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR919032-1G OR919032-5G
APOSOR919032-1GEA 219 EUR
APOSOR919032-1G APOSOR919032-5G
1-Isopropyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137.179 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11695054
Numéro CAS: 30186-45-9