Imprimer
4-(Dimethylamino)phenol hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918917-1G OR918917-5G
APOSOR918917-1GEA 50.2 EUR
APOSOR918917-1G APOSOR918917-5G
4-(Dimethylamino)phenol hydrochloride 98%
4-(Dimethylamino)phenol hydrochloride
Formule: C₈H₁₁NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01707511
Numéro CAS: 5882-48-4