Imprimer
5-Bromo-1H-1,2,4-triazol-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918830-1G OR918830-250MG
APOSOR918830-1GEA 85.7 EUR
APOSOR918830-1G APOSOR918830-250MG
5-Bromo-1H-1,2,4-triazol-3-amine
5-Bromo-1H-1,2,4-triazol-3-amine
Formule: C₂H₃BrN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18807020
Numéro CAS: 389122-08-1