Imprimer
3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918759-1G OR918759-5G
APOSOR918759-1GEA 133 EUR
APOSOR918759-1G APOSOR918759-5G
3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 98%
3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
Formule: C₉H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658171
Numéro CAS: 33414-49-2