Imprimer
7-Bromobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR918719-1G OR918719-250MG
APOSOR918719-1GEA 168 EUR
APOSOR918719-1G APOSOR918719-250MG
7-Bromobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene 98%
7-Bromobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene
Formule: C₈H₇Br
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17976891
Numéro CAS: 21120-91-2