Imprimer
5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918639-1G OR918639-250MG
APOSOR918639-1GEA 328 EUR
APOSOR918639-1G APOSOR918639-250MG
5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₃
MW: 192.171 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261054
Numéro CAS: 887572-60-3