Imprimer
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR918527-1G OR918527-250MG OR918527-5G
APOSOR918527-1GEA 114 EUR
APOSOR918527-1G APOSOR918527-250MG APOSOR918527-5G
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol 97%
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol
Formule: C₅H₃ClN₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11847780
Numéro CAS: 15128-85-5