Imprimer
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918489-1G OR918489-250MG
APOSOR918489-1GEA 112 EUR
APOSOR918489-1G APOSOR918489-250MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile 98%
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Formule: C₇H₃ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18073765
Numéro CAS: 1224288-92-9