Imprimer
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918297-1G OR918297-5G
APOSOR918297-1GEA 198 EUR
APOSOR918297-1G APOSOR918297-5G
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate 95%
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate
Formule: C₉H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14635863
Numéro CAS: 98592-34-8