Imprimer
4-Amino-2-methylbenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR918260-1G OR918260-250MG OR918260-5G
APOSOR918260-1GEA 58 EUR
APOSOR918260-1G APOSOR918260-250MG APOSOR918260-5G
4-Amino-2-methylbenzonitrile 95%
4-Amino-2-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260793
Numéro CAS: 72115-06-1