Imprimer
8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Methyl-4-chromanone
OR918210-1G OR918210-250MG
APOSOR918210-1GEA 294 EUR
APOSOR918210-1G APOSOR918210-250MG
8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one 95%
8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09054820
Numéro CAS: 49660-56-2