Imprimer
1-Methyl-4-nitronaphthalene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918208-1G OR918208-5G
APOSOR918208-1GEA 133 EUR
APOSOR918208-1G APOSOR918208-5G
1-Methyl-4-nitronaphthalene 95%
1-Methyl-4-nitronaphthalene
Formule: C₁₁H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00971804
Numéro CAS: 880-93-3