Imprimer
1-Propylhydrazine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918051-1G OR918051-250MG OR918051-5G
APOSOR918051-1GEA 69.6 EUR
APOSOR918051-1G APOSOR918051-250MG APOSOR918051-5G
1-Propylhydrazine hydrochloride 95%
1-Propylhydrazine hydrochloride
Formule: C₃H₁₀N₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320515
Numéro CAS: 56795-66-5