Imprimer
1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR918033-1G OR918033-250MG
APOSOR918033-1GEA 417 EUR
APOSOR918033-1G APOSOR918033-250MG
1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride 95%
1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride
Formule: C₈H₉N₃·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04448842
Numéro CAS: 452967-56-5