Imprimer
4-Chloro-1-methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917997-1G OR917997-250MG
APOSOR917997-1GEA 538 EUR
APOSOR917997-1G APOSOR917997-250MG
4-Chloro-1-methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
4-Chloro-1-methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₇ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10686602
Numéro CAS: 1033693-09-2