Imprimer
N-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
OR917990-1G OR917990-250MG
APOSOR917990-1GEA 277 EUR
APOSOR917990-1G APOSOR917990-250MG
N-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine 95%
N-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
Formule: C₈H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00524803
Numéro CAS: 17228-38-5