Imprimer
4-Oxo-1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917952-1G OR917952-250MG
APOSOR917952-1GEA 654 EUR
APOSOR917952-1G APOSOR917952-250MG
4-Oxo-1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid 97%
4-Oxo-1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₄O₃
MW: 218.248 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06208311
Numéro CAS: 75945-91-4