Imprimer
5-Chloroisoindoline hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917946-1G OR917946-250MG
APOSOR917946-1GEA 140 EUR
APOSOR917946-1G APOSOR917946-250MG
5-Chloroisoindoline hydrochloride 95%
5-Chloroisoindoline hydrochloride
Formule: C₈H₈ClN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11223562
Numéro CAS: 912999-79-2