Imprimer
7-Chloro-L-tryptophan 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917825-250MG OR917825-500MG
APOSOR917825-250MGEA 589 EUR
APOSOR917825-250MG APOSOR917825-500MG
7-Chloro-L-tryptophan 97%
7-Chloro-L-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264322
Numéro CAS: 73945-46-7