Imprimer
3,5-Dichlorophenethyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3,5-Dichlorophenyl)ethanol
OR917823-10G OR917823-5G
APOSOR917823-10GEA 140 EUR
APOSOR917823-10G APOSOR917823-5G
3,5-Dichlorophenethyl alcohol 97%
3,5-Dichlorophenethyl alcohol
Formule: C₈H₈Cl₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201039
Numéro CAS: 93427-13-5