Imprimer
3-Methyl-5-p-tolyl-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917708-1G OR917708-250MG
APOSOR917708-1GEA 435 EUR
APOSOR917708-1G APOSOR917708-250MG
3-Methyl-5-p-tolyl-1H-pyrazole 95%
3-Methyl-5-p-tolyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₁₂N₂
MW: 172.226 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08446306
Numéro CAS: 90861-52-2