Imprimer
2-(4-Bromophenyl)furan 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9177-1G OR9177-250MG
APOSOR9177-1GEA 230 EUR
APOSOR9177-1G APOSOR9177-250MG
2-(4-Bromophenyl)furan 97%
2-(4-Bromophenyl)furan
Formule: C₁₀H₇BrO
Point de fusion: 83…84.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07775614
Numéro CAS: 14297-34-8