Imprimer
Benzyl glycolate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917631-100G OR917631-25G
APOSOR917631-100GEA 97.3 EUR
APOSOR917631-100G APOSOR917631-25G
Benzyl glycolate 97%
Benzyl glycolate
Formule: C₉H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191776
Numéro CAS: 30379-58-9